SAB4200188
Anti-U1 snRNP C (U1C) antibody, Rat monoclonal
clone 4H12, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Snrp1c, Anti-Snrpc, Anti-U1 small nuclear ribonucleoprotein C, Anti-U1-C, Anti-U1C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~20 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat, hamster, monkey
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa or COS7 or CHO cell extracts
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNRPC(6631)
mouse ... Snrpc(20630)
rat ... LOC685273(685273)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable