SAB4200017
Anti-MUC1 antibody , Mouse monoclonal
clone 1D1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CD227, Anti-EMA, Anti-H23AG, Anti-KL-6, Anti-MAM6, Anti-Mucin1, Anti-PEM, Anti-PEMT, Anti-PUM
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 160-500 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using T47D cell lysates
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MUC1(4582)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmunoassay
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable