SAB4200005
Anti-UVRAG antibody ,Mouse monoclonal
clone UVRAG-11, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-DHTX, Anti-UV radiation resistance-associated gene protein, Anti-p63
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
UVRAG-11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~90 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human G361 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UVRAG(7405)
mouse ... Uvrag(78610)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable