This product has not been specifically tested for the detection of the 71 kDa precursor, however in SDS-PAGE no band is present that would correspond.
SAB3701453
Monoclonal Anti-Mesothelin antibody produced in mouse
clone MB-G10, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CAK1 antigen, Anti-MB, Anti-MN, Anti-Mitotic arrest deficient 1 antibody, Anti-Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MB-G10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSLN(10232)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
¿Este anticuerpo reconoce al precursor de mesothelin de 70 kDa?