SAB2702295
Monoclonal Anti-mCherry antibody produced in mouse
clone GT844, affinity isolated antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT844, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
27kDa
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:500-1:3,000
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable