SAB2108866
Anti-ABCB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
DKFZp686H0155, DNL1, DRNI, FLJ38093, FLJ44902
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
141 kDa
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
zebrafish, pig, horse, bovine, guinea pig, rabbit, mouse, sheep, human, canine
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCB1(57396)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable