Principaux documents
SAB2107818
Sigma-Aldrich
Anti-HCAR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-GPR109A, Anti-HCA2, Anti-HM74a, Anti-HM74b, Anti-NIACR1, Anti-PUMAG, Anti-Puma-g
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
42 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HCAR2(338442)
Catégories apparentées
Immunogène
The immunogen for anti-HCAR2 antibody: synthetic peptide derected towards the C terminal of human HCAR2
Séquence
Synthetic peptide located within the following region: YYFSSPSFPNFFSTLINRCLQRKMTGEPDNNRSTSVELTGDPNKTRGAPE
Forme physique
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable