SAB2104368
Anti-ATXN2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ATX2, Anti-FLJ46772, Anti-SCA2, Anti-TNRC13
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
140 kDa
Espèces réactives
bovine, dog, guinea pig, mouse, horse, human, rat
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.