SAB2100835
Anti-FOXA1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Forkhead box A1, Anti-HNF3A, Anti-MGC33105, Anti-TCF3A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
49 kDa
Espèces réactives
bovine, mouse, human, rat, dog, pig
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXA1(3169)
Catégories apparentées
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable