SAB1412935
Monoclonal Anti-LASS3 antibody produced in mouse
clone 6C12, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CerS3, Anti-MGC27091
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6C12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.32 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LASS3(204219)
Immunogène
Sequence
EKFVASPLAKSFGIKETVRKVTPNTVLENFFKHSTRQPLQTDIYGLAKKCNLTERQVERWFRSRRNQERPSRLKKFQE
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable