SAB1412455
ANTI-PAX7 antibody produced in mouse
clone 4F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HUP1, PAX7, PAX7B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.84 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAX7(5081)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
GGLDSATSISASCSQRADSIKPGDSLPTSQAYCPPTYSTTGYSVDPVAGYQYGQYGQSECLVPWASPVPIPSPTPRASCLFMESYKVVSGWGMSISQMEKLKSSQMEQFT
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable