Principaux documents
SAB1406586
Sigma-Aldrich
Anti-VIPR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ41949, HVR1, II, PACAP-R-2, RDC1, VAPC1, VIPR, VIRG, VPAC1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~51.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VIPR1(7433)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a receptor for vasoactive intestinal peptide, a small neuropeptide. Vasoactive intestinal peptide is involved in smooth muscle relaxation, exocrine and endocrine secretion, and water and ion flux in lung and intestinal epithelia. Its actions are effected through integral membrane receptors associated with a guanine nucleotide binding protein which activates adenylate cyclase. (provided by RefSeq)
Immunogène
VIPR1 (AAH64424.1, 1 a.a. ~ 457 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRPPSPLPARWLCVLAGALAWALGPAGGQAARLQEECDYVQMIEVQHKQCLEEAQLENETIGCSKMWDNLTCWPATPRGQVVVLACPLIFKLFSSIQGRNVSRSCTDEGWTHLEPGPYPIACGLDDKAASLDEQQTMFYGSVKTGYTIGYGLSLATLLVATAILSLFRKLHCTRNYIHMHLFISFILRAAAVFIKDLALFDSGESDQCSEGSVGCKAAMVFFQYCVMANFFWLLVEGLYLYTLLAVSFFSERKYFWGYILIGWGVPSTFTMVWTIARIHFEDYGCWDTINSSLWWIIKGPILTSILVNFILFICIIRILLQKLRPPDIRKSDSSPYSRLAMSTLLLIPLFGVHYIMFAFFPDNFKPEVKMVFELVVGSFQGFVVAILYCFLNGEVQAELRRKWRRWHLQGVLGWNPKYRHPSGGSNGATCSTQVSMLTRVSPGARRSSSFQAEVSLV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable