SAB1404499
Monoclonal Anti-TWIST1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ACS3, BPES2, BPES3, SCS, TWIST, bHLHa38
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.44 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TWIST1(7291)
Description générale
Immunogène
Sequence
PQSYEELQTQRVMANVRERQRTQSLNEAFAALRKIIPTLPSDKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDELDSKMASCSYVAHERLSYAFSVWRMEGAWSMSASH
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable