SAB1403521
Monoclonal Anti-ACTN4 antibody produced in mouse
clone 4D10, ascites fluid
Synonyme(s) :
ACTININ-4, DKFZp686K23158, FSGS, FSGS1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D10, monoclonal
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTN4(81)
Description générale
Immunogène
Sequence
KEAQRIAESNHIKLSGSNPYTTVTPQIINSKWEKVQQLVPKRDHALLEEQSKQQSNEHLRRQFASQANVVGPWIQTKMEEIGRISIEMNGTLEDQLSHLKQYERSIVDYK
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable