SAB1402357
Monoclonal Anti-SLC12A1 antibody produced in mouse
clone 4H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BSC1, MGC48843, NKCC2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.34 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC12A1(6557)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
AKTDASFHAYDSHTNTYYLQTFGHNTMDAVPKIEYYRNTGSISGPKVNRPSLLEIHEQLAKNVAVTPSSADRVANGDGIPGDEQAENKEDDQA
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable