Key Documents
SAB1401485
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IER2 antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ETR101, MGC111472, MGC15265
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IER2(9592)
Immunogène
IER2 (AAH03625, 1 a.a. ~ 223 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEVQKEAQRIMTLSVWKMYHSRMQRGGLRLHRSLQLSLVMRSARELYLSAKVEALEPEVSLPAALPSDPRLHPPREAESTAETATPDGEHPFPEPMDTQEAPTAEETSACCAPRPAKVSRKRRSSSLSDGGDAGLVPSKKARLEEKEEEEGASSEVADRLQPPPAQAEGAFPNLARVLQRRFSGLLNCSPAAPPTAPPACEAKPACRPADSMLNVLVRAVVAF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable