SAB1401395
Monoclonal Anti-UMOD antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ADMCKD2, FJHN, HNFJ, MCKD2, THGP, THP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UMOD(7369)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
DTSEARWCSECHSNATCTEDEAVTTCTCQEGFTGDGLTCVDLDECAIPGAHNCSANSSCVNTPGSFSCVCPEGFRLSPGLGCTDVDECAEPGLSHC
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable