SAB1305539
MONOCLONAL ANTI-GST TAG antibody produced in mouse
clone 9AT106, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Hexahistidine-HIS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9AT106, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
western blot: 1:2,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable