Merck
S9889
β-Sitosterol
from soybean, ≥96%
Synonyme(s) :
24β-éthylcholestérol, 5-stigmasten-3β-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H50O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.71
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-480-6
Beilstein/REAXYS Number:
1916165
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder
mp
136-140 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Biochem/physiol Actions
Plant derived estrogen
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Sitosterol
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe