S7023
Sérums human
frozen liquid
Synonyme(s) :
Human Blood Serum, Human Serum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
frozen liquid
Origine
USA origin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le sérum est le fluide obtenu à partir du plasma après retrait du fibrinogène, de la prothrombine et des autres facteurs de coagulation. Il contient divers acides aminés, protéines plasmatiques, polypeptides, facteurs de croissance, matières grasses, glucides, dérivés d'acides nucléiques, hormones, minéraux inorganiques et vitamines.
Application
Le sérum humain a été utilisé :
- pour préparer des étalons d'antigène pour un essai de validation de la détection de multiples biomarqueurs.
- comme échantillon de contrôle qualité (QC) pour optimiser un protocole expérimental.
- comme témoin dans un essai d'immunoprotéomique.
Actions biochimiques/physiologiques
Le sérum humain sert de supplément en culture cellulaire. Il maintient l'équilibre physiologique en stimulant ou en inhibant la croissance des cellules. Il est connu pour avoir une action inhibitrice sur les enzymes endogènes et exogènes.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Infection and immunity, 88(8) (2020-06-10)
The serum complement system is a first line of defense against bacterial invaders. Resistance to killing by serum enhances the capacity of Klebsiella pneumoniae to cause infection, but it is an incompletely understood virulence trait. Identifying and characterizing the factors
Microbiology spectrum, 9(1), e0102321-e0102321 (2021-08-26)
The production of capsular polysaccharides by Klebsiella pneumoniae protects the bacterial cell from harmful environmental factors such as antimicrobial compounds and infection by bacteriophages (phages). To bypass this protective barrier, some phages encode polysaccharide-degrading enzymes referred to as depolymerases to
The Journal of molecular diagnostics : JMD, 19(2), 303-312 (2017-01-04)
Extraction of viral RNA and the storage of sample material are extremely important factors in the detection and whole genome sequencing (WGS) of viral pathogens. Although PCR-based detection methods focus on small amplicons, viral WGS applications require RNA of high
Vaccines, 8(3) (2020-09-10)
Infections by the Burkholderia cepacia complex (Bcc) remain seriously life threatening to cystic fibrosis (CF) patients, and no effective eradication is available. A vaccine to protect patients against Bcc infections is a highly attractive therapeutic option, but none is available.
Metabolites, 11(10) (2021-10-23)
Animal studies have shown that developmental exposures to polybrominated diphenyl ethers (PBDE) permanently affect blood/liver balance of lipids. No human study has evaluated associations between in utero exposures to persistent organic pollutants (POPs) and later life lipid metabolism. In this