Merck
S4701
Suplatast tosylate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+/-)-[2-[4-(3-ethoxy-2-hydroxypropoxy)phenylcarbamoyl]-ethyl] dimethylsulfonium p-toluenesulfonate, IPD-1151T, ST
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H26SNO4 · C7H7SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCOCC(O)COc2ccc(NC(=O)CC[S+](C)C)cc2
InChI
1S/C16H25NO4S.C7H8O3S/c1-4-20-11-14(18)12-21-15-7-5-13(6-8-15)17-16(19)9-10-22(2)3;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8,14,18H,4,9-12H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
RYVJQEZJUFRANT-UHFFFAOYSA-N
Application
Suplatast tosylate may be used in immune-signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Suplatast tosylate is a dimethylsulfonium compound downregulates the expression of histamine H1 receptor gene, suppresses the activity of histidine decarboxylase and regulates IL-4 mRNA. It inhibits the release of histamines and regulates the production of IgE.1,2 Suplatast tosylate is effective in the treatment of mild-to-moderate persistent asthma in children.3
Suplatast tosylate is an anti-allergy, cytokine modulator.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c