A propos de cet article
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122103
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderGeneral description
Constructed of 4 mm diameter glass rod with polished ends, with 130 mm long handles and 50 mm long spreader segments.
Application
For inoculating petri dishes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass spreaders