Accéder au contenu
S3271
Micro-dissecting scissors
size 4 in., curved, sharp point stainless steel
Synonyme(s) :
Dissection Scissors, Scissors for Dissection
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122408
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
curved, sharp point stainless steel
size
4 in.
Application
Micro-dissecting scissors have been used to make an incise in the skin and peritoneum during adrenalectomy in mice.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro-dissecting scissors