Merck
S1509
Enceinte de pulvérisation pour CCM/TLC Sigma
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NC.07
UNSPSC Code:
41115711
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
size
~14 in. × 14 in. × 14 in.
compatibility
for use with most Sigma sprays.
General description
Complètement jetable.
Contient des évents pour une meilleure ventilation. Facile à assembler.
The reagent/chemical spraying on the TLC plates are generally carried out inside a fume hood or commercially available TLC spray cabinet with blower and exhaust hose. The TLC plate can be placed supported upright or on a paper inside the spray box. Spraying the box ensures complete removal of reagent mist.
Application
  • Sigma TLC spray box may be used to spray reagent for TLC plates.
  • Sigma TLC spray box may be used in thin layer chromatography and HPTLC.