Merck
RABDIL6
ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available