Principaux documents
R7526
Sigma-Aldrich
Floating tube rack
diamond shaped, holds 4 tubes, Holds 4 x 50 mL tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
foamed PE
green
Caractéristiques
Holds 4 x 50 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS2165A
Taille
165x137x65 mm
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1