R6401
Reversible 96 well rack
blue
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 96 x 0.5-2 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS2345C
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
246x121x50 mm
Couleur
blue