Merck
R2883
Microcentrifuge tube rack, rectangular
6 x 12 1.5ml tubes, white
Synonyme(s) :
tube holder, 188410000, F18841-0000, test tube rack, tube organizer, tube storage
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18841-0000
Feature:
6 x 12 1.5ml tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polypropylene
feature
6 x 12 1.5ml tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18841-0000
L × W × H
9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
color
white
General description
Stackable racks hold 72 tubes in a 6 × 12 array.