R2028
RHC 80267
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1,6-bis(Cyclohexyloximinocarbonylamino)hexane, U 57908
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 9 mg/mL
Chaîne SMILES
O=C(NCCCCCCNC(=O)O\N=C1/CCCCC1)O\N=C2/CCCCC2
InChI
1S/C20H34N4O4/c25-19(27-23-17-11-5-3-6-12-17)21-15-9-1-2-10-16-22-20(26)28-24-18-13-7-4-8-14-18/h1-16H2,(H,21,25)(H,22,26)
Clé InChI
RXSVYGIGWRDVQC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable