Key Documents
PZ0381
Sigma-Aldrich
PF-06651385
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyloxy)-N-(1,2,4-thiadiazol-5-yl)benzenesulfonamide, PF 06651385, PF06651385
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H11ClF3N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.85
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
ClC1=CC(COC2=CC=C(S(NC3=NC=NS3)(=O)=O)C=C2)=CC=C1OC(F)(F)F
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06651385 is an Nav1.3 voltage-gated sodium channel modulator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable