Principaux documents
PZ0336
Sigma-Aldrich
TMI-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[4-(2-Butynyloxy)phenyl]sulfonyl]-N-hydroxy-2,2-dimethyl-(3S)thiomorpholinecarboxamide, TMI 1, WAY-171318
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H22N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.50
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=S(N1[C@@H](C(NO)=O)C(C)(C)SCC1)(C2=CC=C(OCC#CC)C=C2)=O
InChI
1S/C17H22N2O5S2/c1-4-5-11-24-13-6-8-14(9-7-13)26(22,23)19-10-12-25-17(2,3)15(19)16(20)18-21/h6-9,15,21H,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
Clé InChI
CVZIHNYAZLXRRS-HNNXBMFYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
TMI-1 (WAY-171318) is potent inhibitor of disintegrin metalloenzyme 17 (ADAM17) also known as the tumor necrosis factor-α (TNF-α) converting enzyme (TACE), and matrix metalloprotease (MMP). TMI-1 potently inhibits LPS-induced TNF-α secretion in human primary monocytes, and human whole blood. TMI-1 selectively induces caspase-dependent apoptosis in triple negative (TN) and ERBB2-overexpressing breast tumor cell lines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2