Key Documents
PZ0284
Sigma-Aldrich
PF-04753299
≥98%
Synonyme(s) :
α(R)-N-Hydroxy-α-methyl-α-(methylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-butanamide, (+)-(2R)-4-(Biphenyl-4-yl)-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, (2R)-4-Biphenyl-4-yl-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, PF 04753299, PF-4753299
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H21NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C(NO)[C@@](S(=O)(C)=O)(C)CCC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(17(20)19-21,24(2,22)23)13-12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,21H,12-13H2,1-2H3,(H,19,20)/t18-/m1/s1
Clé InChI
GDYIQUFNICPYHF-GOSISDBHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04753299 is a potent and selective inhibitor of LpxC (UDP-3-O-(R-3-hydroxymyristol)-N-acetylglucosamine deacetylase) that is effective in a murine of gram-negative bacteria infection model.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable