PLA0264
Rabbit anti-Ku80 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
80kDa, 86 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 2, ATP-dependent DNA helicase II 80 kDa subunit, CTC box-binding factor 85 kDa subunit, CTC85, CTCBF, DNA repair protein XRCC5, KARP-1, KARP1, KU80, KUB2, Ku autoantigen, Ku86, NFIV, TLAA, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5, double-strand-break rejoining, lupus Ku autoantigen protein p86, nuclear factor IV, thyroid-lupus autoantigen
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_066964.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... Ku80(7520)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable