Merck
PHG0010
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
Synonyme(s) :
IPTG, Isopropyl β-D-thiogalactoside
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.30
EC Number:
206-703-0
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4631
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Application
L′IPTG est couramment utilisé dans les procédures de clonage nécessitant une induction de l′activité β-galactosidase. Il est utilisé en conjonction avec X-Gal ou Bluo-Gal dans la sélection par couleur bleue ou blanche des colonies bactériennes recombinantes dans lesquelles l′expression de l′opéron lac d′Escherichia coli est induite. L′IPTG fonctionne en se liant au répresseur lacI et en modifiant sa conformation, ce qui empêche la répression du gène lacZ qui encode la β-galactosidase.
Other Notes
Analogue non métabolisable du galactose.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c