P9114
6-(2-Propargyloxyphenyl)hexanoic acid
≥98%, solid
Synonyme(s) :
PPOH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
solid
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCc1ccccc1OCC#C
InChI
1S/C15H18O3/c1-2-12-18-14-10-7-6-9-13(14)8-4-3-5-11-15(16)17/h1,6-7,9-10H,3-5,8,11-12H2,(H,16,17)
Clé InChI
CUNYTKVXYZYERK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable