P7746
Anti-phospho-PAK1/2/3 (pThr423) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using His-tagged wild-type and S139A/T421A double mutant PAK3.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr423)
Informations sur le gène
human ... PAK1(5058)
Catégories apparentées
Description générale
The antibody detects human PAK1, PAK2 and PAK3, phosphorylated at Thr423. Other species with 100% PAK homology are expected to react.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable