A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H80NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
734.04
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
220-153-9
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
~99%
Quality Segment
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H81NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3,(H,44,45)
InChI key
RMBFBWDOAGQYBH-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe