A propos de cet article
Formule linéaire :
(C6H10O3)n
Numéro CAS:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
ethanol: 120 mg/mL
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Le poly(méthacrylate de 2-hydroxyéthyle) a été utilisé :
- comme substrat non adhésif dans la préparation de suspensions de cellules individuelles
- dans un essai d'implantation de micropoche cornéenne chez la souris
- pour revêtir des plaques multipuits pour un test de formation de sphères sur des cellules souches mésenchymateuses dérivées du tissu adipeux
Biochem/physiol Actions
Le poly(méthacrylate de 2-hydroxyéthyle) est un composé acrylique à usage dentaire. Il sert principalement à inhiber l'adhésion des cellules sur les surfaces de croissance des récipients de culture.
Physical form
Polymère gonflant au contact de l'eau. Hydrogel.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(méthacrylate de 2-hydroxyéthyle)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe