A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16N2Na2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-562-3
Beilstein/REAXYS Number:
9453872
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIPES disodium salt
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe