A propos de cet article
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Tampon phosphate salin avec 0,05 % de TWEEN® 20, pH 7,4,
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 pouch dissolved in 1L)
application(s)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
General description
Le tampon phosphate salin avec TWEEN®20, ou PBS-T, est principalement utilisé dans les immunoessais comme tampon de lavage et tampon de blocage. Le tampon phosphate maintient un pH stable de 7,4, adapté à de nombreux essais et réactions biologiques. Le sel ou la solution saline contenus dans le PBST fournit la force ionique nécessaire pour assurer une solubilité et une stabilité optimales des protéines. L'ajout de 0,05 % de TWEEN 20, un détergent non ionique, aide à réduire les signaux du bruit de fond en bloquant les sites de liaison non spécifique sur les protéines. Le tampon PBS-T améliore l'efficacité de lavage en éliminant les substances indésirables et limite les sites de liaison non spécifique pour les anticorps, tout en préservant l'intégrité des protéines cibles.
Application
Le tampon phosphate salin a été utilisé :
- en western blotting.
- dans le test ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay).
- dans les essais télomère-FISH (Tel-FISH) et télomère/immunocoloration-FISH (Teli-Fish).
- dans l'isolement de cellules.
Packaging
Pochettes en feuille d′aluminium
Preparation Note
Le contenu d'un sachet, dissout dans 1 l de dH2O ou d'eau ultra pure, produit un tampon phosphate salin 0,01 M avec du NaCl 0,138 M, du KCl 0,0027 M et 0,05 % de Tween 20, à pH 7,4.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampon phosphate salin avec 0,05 % de TWEEN® 20, pH 7,4
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe