P3338
Prostate Specific Antigen from human semen
buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Cancer-associated PSA, PSA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... KLK3(354)
Description générale
Application
- in microarray sandwich assay
- in the preparation of sandwich immunosensor
- as a target protein to test composite organic−inorganic nanoparticle (COIN) and Alexa conjugates in a plate-binding assay
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable