Principaux documents
P2549
Sigma-Aldrich
Finnpipette® pipette tips
Finntip 200 extended, non-sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
orange
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 400 ea (Bag)
Fabricant/nom de marque
Finn 9400100
Longueur
7.8 cm
Volume maximum
200 μL
Gamme de volumes
5-200 μL
Caractéristiques et avantages
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Designed for liquid handling
  • Smooth and uniform inner and outer hydrophobic surfaces to prevent liquid retention
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries