P2545
Protéine A-agarose
saline suspension
Synonyme(s) :
Protein A resin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Staphylococcus aureus
Niveau de qualité
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
~2 mg per mL
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
amino
Espaceur de matrice
1 atom
Capacité
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- of protein phosphatase and tensin homolog (PTEN) protein from S63 and NIH3T3 fibroblast cells
- of prolyl hydroxylase domain 2 N27 cells
- of Wnt3a and sonic hedgehog (Shh) in mouse fibroblast L-cells and human embryonic kidney (HEK) 293 cells
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3