Merck
P1614
Protein kinase Cζ pseudosubstrate, myristoyl trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
PKC Zeta Pseudosubstrate Inhibitory peptide, ZIP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
mol wt
calculated mol wt 1928
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Cell permeable protein kinase C (PKC) ζ inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe