P0483
Anti-Potassium Channel SK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Apamin-Sensitive Conductance Ca2+-Dependent K+ Channel, KCa2, Kcnn2, SKCa2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200 using rat brain membranes
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Kcnn2(54262)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable