OH30456391
Ohaus® Navigator® Portable Balance
Model NVT6201, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30456391
Plage de mesure de la capacité de pesée
6200 g, resolution: 0.1 g
Bac de pesée, larg. × Long.
17.4 cm × 23 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages