O8264
Anti-Orai1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CRACM1, Calcium release-activated calcium channel protein 1, TMEM142A, Transmembrane protein 142A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35 kDa (non-glycosylated)
antigen ~50 kDa (glycosylated)
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells expressing ORAI1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ORAI1(84876)
mouse ... Orai1(109305)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable