Merck
O6001
Octyl-Sepharose CL-4B
Synonyme(s) :
Octyl Agarose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
extent of labeling
~40 μmol per mL
Quality Segment
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
ether
matrix spacer
3 atoms
particle size
45-165 μm
capacity
3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
storage temp.
2-8°C
General description
O6001-200ML′s updated product number is GE17-0790-01
Application
Octyl Sepharose is used in hydrophobic interaction media, resins and separation media. Octyl Sepharose has been used to determine the population of Acinetobacter species in sewage treatment plants.
Physical form
Suspension dans 24% d′éthanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter