Merck
N4264
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-galactosaminide
galactosaminide substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
245-802-3
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-galactosaminide, substrate for N-acetyl-α-D-galactosaminidase
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OMRLTNCLYHKQCK-RGDJUOJXSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-galactosaminide serves as a chromogenic synthetic substrate for lysosomal enzyme α-N-acetylgalactosaminidase to perform enzyme assays. Upon cleavage the substrate forms a yellow color solution of p-nitrophenol that can be measured at 400nm at pH 10.6.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c