N2662
Anti-Nucleolin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-C23
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 105 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using 250 μg RIPA lysate of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells or rat PC12 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCL(4691)
mouse ... Ncl(17975)
rat ... Ncl(25135)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable